Learn More
Agilent BioTek MultiFlo FX Wash Module
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Wash module for 6- to 384-well plates combines dispensing and washing automated on one platform
Marke: Agilent BioTek 1260023
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Waschmodul, Pumpe, Flaschen, Schläuche, 96/384 Waschverteiler | |
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform. | |
Primäre/sekundäre Screening-Assays, Zusammenlagerung, Genomik- und Proteomikforschung, ELISA, zellbasiertes Waschen, Fixieren, Färben, Volumen- oder Konzentrationsnormalisierung |
96-/384-Well-Platten, 300 μl/Well: <3 % CV, 6-Well-Platten, 5560 μl/Well: < 5 % CV | |
Externes Waschmodul | |
MFXP2, MFXP2R |