Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Multidrop™ Combi
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Garantieren Sie hervorragende Dispensierergebnisse und tägliche Höchstleistung mit Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Zubehör.
Garantieren Sie hervorragende Dispensierergebnisse und tägliche Höchstleistung mit Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Zubehör.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Röhrchendispensierkassette |
| Autoklavierbar | 10-fache bei 121 ° C, 1 bar, 20 min |
| Beschreibung | Kleine Kunststoffrohr -Typ; 5er-Pack |
| Material | Spitze aus Polypropylen, Silikonschläuche |
| Volumen (metrisch) | 0,5 bis 50 μl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Multidrop Kombi, Multidrop Mikro |
| Menge | 5/Packung |
| Totvolumen (metrisch) | <1 mL |
| Durchmesser (metrisch) | Spitze: 0,22 mm, Schläuche: 0,4 mm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.