Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Multidrop™ Combi
Artikelnummer. 11580735 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
Dispensierkassette mit Kunststoffspitze, dünne Schläuche
Dispensierkassette mit Kunststoffspitze, lange dünne Schläuche
Dispensierkassette mit Metallspitze, dünne Schläuche
Dispensierkassette mit Metallspitze, kleiner Schlauch, 5er-Pack
Dispensierkassette mit langer Metallspitze für kurze Schläuche (Schlauchlänge 200 cm)
Hohe Ausführung
Kleine Kassette mit langen Röhrchen, 5er-Packung
Kleine Kunststoffrohr -Typ; 5er-Pack
Produkttyp:
Priming-Gefäß
Reagenzfilter für Röhrchen
Röhrchendispensierkassette
Röhrchenhalterbaugruppe
Menge:
5/Packung
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11580735
Marke: Thermo Scientific™ 24073298
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Garantieren Sie hervorragende Dispensierergebnisse und tägliche Höchstleistung mit Combi-Zubehör.
Garantieren Sie hervorragende Dispensierergebnisse und tägliche Höchstleistung mit Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Zubehör.
Garantieren Sie hervorragende Dispensierergebnisse und tägliche Höchstleistung mit Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Zubehör.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Röhrchendispensierkassette
Autoklavierbar 10-fache bei 121 ° C, 1 bar, 20 min
Beschreibung Dispensierkassette mit langer Metallspitze für kurze Schläuche (Schlauchlänge 200 cm)
Material Spitze aus Edelstahl, Silikonschläuche
Volumen (metrisch) 0,5 bis 50 μl
Zur Verwendung mit (Geräte) Multidrop Kombi, Multidrop Mikro
Menge Je 1
Totvolumen (metrisch) < 5 ml
Durchmesser (metrisch) Schläuche: 0,4 mm ; Tipp 0.22mm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.