Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Multidrop™ Combi
Artikelnummer. 11570735 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
Dispensierkassette mit Kunststoffspitze, dünne Schläuche
Dispensierkassette mit Kunststoffspitze, lange dünne Schläuche
Dispensierkassette mit Metallspitze, dünne Schläuche
Dispensierkassette mit Metallspitze, kleiner Schlauch, 5er-Pack
Dispensierkassette mit langer Metallspitze für kurze Schläuche (Schlauchlänge 200 cm)
Hohe Ausführung
Kleine Kassette mit langen Röhrchen, 5er-Packung
Kleine Kunststoffrohr -Typ; 5er-Pack
Produkttyp:
Priming-Gefäß
Reagenzfilter für Röhrchen
Röhrchendispensierkassette
Röhrchenhalterbaugruppe
Menge:
5/Packung
Je 1
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
5 Stück
Product Code. 11570735
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 24073293
Only null left
Add to basket
Add to basket
Garantieren Sie hervorragende Dispensierergebnisse und tägliche Höchstleistung mit Combi-Zubehör.
Garantieren Sie hervorragende Dispensierergebnisse und tägliche Höchstleistung mit Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Zubehör.
Garantieren Sie hervorragende Dispensierergebnisse und tägliche Höchstleistung mit Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Zubehör.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Röhrchendispensierkassette
Autoklavierbar 10-Mal bei 121°C, 1 Bar, 20 min
Beschreibung Dispensierkassette mit Kunststoffspitze, lange dünne Schläuche
Material Spitze aus Edelstahl, Silikonschläuche
Volumen (metrisch) 0,5 bis 50 μl
Zur Verwendung mit (Geräte) Multidrop Kombi, Multidrop Mikro
Menge Je 1
Totvolumen (metrisch) <1 mL
Durchmesser (metrisch) Schläuche: 0,4 mm ; Tipp 0.22mm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.