Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Multidrop™ Combi, 384 und DW Reagenzien-Dispenser
Garantieren Sie hervorragende Dispensierergebnisse und tägliche Leistungsfähigkeit mit Reagenzienspender-Zubehör.
Marke: Thermo Scientific™ 24072677
1015.15 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Garantieren Sie hervorragende Dispensierergebnisse und tägliche Höchstleistung mit Thermo Scientific™ Zubehör für Multidrop™ Combi, 384 und DW Reagenzien-Dispenser.
Bestellinformationen:
- Kat.- Nr. 24070297 und 24070290 werden mit Spitzenkämmen geliefert
Spezifikation
Röhrchendispensierkassette | |
Dispensierkasette, langer Standardschlauch | |
5 bis 2500 μl | |
<7 ml |
50 Mal bei 121 °C, 1 Bar, 20 min. | |
Spitze aus Polypropylen, Silikonschläuche | |
Multidrop Combi, Multidrop 384, Multidrop DW | |
Spitze: 0.5 mm, Schlauch: 1.3 mm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.