Learn More
Buerkle™ MultiDispo Einweg-Probenehmer
Nimmt Proben aus mehreren Schichten des Probenmaterials. Der Buerkle™ MultiDispo Einweg-Probenehmer eignet sich für frei fließende Pulver und kleinkörnige Granulate. Als steril und nicht steril erhältlich.
Marke: Buerkle™ 5393-4450
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Nimmt Proben aus mehreren Schichten des Probenmaterials
- Geeignet für frei fließende Pulver und kleinkörnige Granulate
- Repräsentative Mehrschichtproben können direkt über den offenen Griff in einen Probenbehälter entleert werden
- Die Grifföffnung für die Entleerung hat einen Durchmesser von 14 mm
- Im Reinraum hergestellt
- Sterile Sorten werden durch Gammastrahlen sterilisiert
Spezifikation
Probenehmer | |
Nicht autoklavierbar | |
200 mL | |
Unsteril | |
1000 mm |
HDPE | |
6,76 oz. | |
Ja | |
25 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
242870 | Konformitätsbescheinigung | 26/07/2024 | 5393-4450 |
241933 | Konformitätsbescheinigung | 24/05/2024 | 5393-4450 |
235152 | Konformitätsbescheinigung | 23/11/2023 | 5393-4450 |
212924 | Konformitätsbescheinigung | 24/03/2022 | 5393-4450 |
224752 | Konformitätserklärung | 29/11/2022 | 5393-4450 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ MultiDispo Einweg-Probenehmer > Länge: 1000 mm; Fassungsvermögen: 200 ml; Nicht steril
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur