Learn More
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Multiclean Plus Tuchrollen
Reinigen Sie mit den Multiclean Plus Stoffrollen von ZVG Zellstoff Vertrieb™ für ein hohes Maß an Effizienz und Sicherheit. Ein neuer Herstellungsprozess macht diese Tücher noch stärker und saugfähiger.
19.31 € - 90.10 €
Spezifikation
Produkttyp | Multiclean Plus Tücherrolle |
---|---|
Länge (metrisch) | 380 mm |
Farbe | Blau |
Produktcode | Marke | Lage | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Lage | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10116881
|
ZVG Zellstoff Vertrieb™
11224-00 |
2-lagig | 240 mm |
19.31 €
2 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10639342
|
ZVG Zellstoff Vertrieb™
1133801 |
3-lagig | 380 mm |
90.10 €
2 Rollen |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10351342
|
ZVG Zellstoff Vertrieb™
1145200 |
3-lagig | 240 mm |
87.50 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Blau
- 2-lagig und 3-lagig
- Großes Volumen
Spezifikation
Multiclean Plus Tücherrolle | |
380 mm | |
Blau |