Learn More
ZVG™ Multiclean™ Cleaning Cloth Rolls
The bonded structure of this cleaning cloth ensures high absorbency, while dot-to-dot embossing allows for effective cleaning.
37.28 € - 54.15 €
Spezifikation
Produkttyp Paper Towel
Material Recyclingpapier
Farbe Blau
Einwegprodukt Single-use
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Lage Länge (metrisch) Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Lage Länge (metrisch) Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10024453
Unterlagen ansehen
ZVG™
11424-00
2-ply 36 cm 22 cm
39.00 €
2 Rollen
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17863535
Unterlagen ansehen
ZVG™
11436-12
2-ply 35 cm 37 cm
54.15 €
2 Rollen
Verfügbar ab: 09-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17823545
Unterlagen ansehen
ZVG™
11452-12
3-ply 35 cm 37 cm
37.28 €
1 Rollen
Verfügbar ab: 09-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Can be mounted on the wall or from a floor stand
  • Durable cloths are always ready to thoroughly clean surfaces
  • Suitable for use in industry and craftsmanship, such as machine maintenance
  • Made from 100% recycled material
  • Bonded and highly absorbent
  • Lint-free
  • Point-to-point embossing
  • Roll contains 1000 tear-off sheets
In a novel manufacturing process, the individual layers of the cellulose cloth are bonded together at many points across the entire surface. This creates a unified structure that is highly tear-resistant. This process combines the advantages of a thick wiping cloth (stability) with those of a multi-layered cloth (high absorbency).
Spezifikation
Spezifikation
Paper Towel
Recyclingpapier
Blau
Single-use
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
ZVG™ Multiclean™ Cleaning Cloth Rolls