missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Velp Scientifica™ MultiAluBlock ™

Kann verwendet werden mit: AREX-6 Heizplattenrührer

Marke:  Velp Scientifica™ A00000328

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg

Artikelnummer. 15865201

  • 74.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Verwendet für zahlreiche Reaktionen, was Zeit und Platz auf dem Labortisch spart
  • Zur Verwendung mit Velp Series 6 Rührer mit Heizplatte
  • Gegeneinander austauschbar
Spezifikation

Spezifikation

17 mm
26 mm
MultiAluBlock ™
Rührer mit Heizplatte der Serie 6
8 Positionen
26 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote