Learn More
Fisherbrand™ Multi-Tube Rack
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-9367006 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau/Natürlich
Violett/Naturfarben
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17181902
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Fisherbrand™ Multi Tube Rack ist das flexibelste Gestell, das für eine Vielzahl von Röhrchendurchmessern und -höhen entwickelt wurde. Es fasst praktisch alle Markenröhrchen von 10 - 30 mm in verschiedenen Höhen.
  • Auswechselbare Gestelleinsätze für Röhrchen halten mehrere Röhrchengrößen fest an ihrem Platz, um dem Techniker das ständige Wechseln zwischen den Probengefäßen zu erleichtern
  • Die dreh- und schwenkbaren Gestelleinsätze ermöglichen ein bequemeres Pipettieren und eine bessere Sicht
  • Einzigartiges Teardrop-Well Design, das einen besseren Halt der Röhrchen ermöglicht
  • Alphanumerisches Raster zur schnellen Identifizierung und Entnahme von Proben
  • Ergonomische Griffe für einfachen Transport des Racks
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Produkttyp Röhrchengestell
Array 1 x 6, 2 x 10
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Blau/Natürlich
Aufnahmevermögen Tubes (5 to 50 mL)
Material Polypropylen
Positionen 6 und 20
Form Rechteckig
Einschübe Keine
Stapelbar Nein
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Geräte) Tubes
Abmessungen (L x B x H) 30,9 x 10,7 x 7,7 cm
Länge (metrisch) 30.9 cm
Länge (angloamerikanisch) 12,2 in.
Breite (metrisch) 10.7 cm
Breite (angloamerikanisch) 4,2 in.
Höhe (metrisch) 7.7 cm
Höhe (angloamerikanisch) 3 in.
Innendurchmesser (metrisch) 13 mm, 17 mm und 30 mm