Learn More
Carl Roth™ Multi-Safe euroMatic™ Polypropylene Waste Disposal Bins
Artikelnummer. 10152513
Encompass_Preferred
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6 L
9 l
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 10152513
Marke: Carl Roth™ EL20.1
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 6 L
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 23907
Abmessungen (L x B x H) 173 x 173 x 330 mm
Höhe (metrisch) 330 mm
Länge (metrisch) 173 mm
Menge Je 1
Breite (metrisch) 173 mm
Material Polypropylene
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.