Learn More
Fisherbrand™ Schüttler für verschiedene Plattformen
Artikelnummer. p-6714027 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
EU-, UK-, CN-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15594060
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Aluminiumplattform
Benötigt
Auswahl an Kolbenklemmen, Flaschenhaltern, Universalplattform mit anpassbaren Stäben, Röhrchengestellen und Flachplattform mit rutschhemmender Gummimatte
Gewährleistet eine gleichmäßige, leise horizontale orbitale Mischbewegung für Flaschen, Kolben und Becher
  • Variable Schütteldrehzahl: 50 bis 450 U/min
  • Hält bis zu 9.9 lbs. und 4 Klebematten mit 140 x 140 mm
  • Automatisches Lastausgleichssystem
  • Kontinuierlicher oder zeitgesteuerter Betrieb mit automatischer Abschaltung
  • Maximale Flexibilität mit vielen Optionen an austauschbarem Zubehör
  • Problemlose Einrichtung und einfache Bedienung
  • Display zeigt die zuletzt verwendeten Einstellungen auch nach dem Ausschalten an.
  • Fortsetzen des Betriebs mit der zuletzt eingestellten Drehzahl und über die verbleibende Zeit, wenn sich die Stromversorgung wieder erholt hat.
  • Niederspannungsversorgung sorgt für sicheren Kühlraumbetrieb und niedrigen Energieverbrauch
  • Betriebstemperaturbereich von 5 bis 40 °C ermöglicht den Einsatz in Kühlräumen, Kühlschränken oder Nicht-CO2-Inkubatoren
Bestellinformation
Erforderliches Zubehör: Flaschenklammern, Flaschenhalter, Universalaufsatz mit verstellbaren Stegen, Röhrchengestelle, flacher Aufsatz mit rutschfester Gummimatte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbit 10 mm (0,4 in.)
Tragkraft (metrisch) 4,5 kg
Genauigkeit der Drehzahlregelung Drehzahlgenauigkeit ±1 U/min
Drehzahlbereich 50 bis 450 U/min
Spannung 100/240 V
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 40 °C
Aufnahmevermögen 250 ml-Kolben
Tragkraft (angloamerikanisch) 9,9 lb.
Steckertyp EU-, UK-, CN-Stecker
Material Aluminiumplattform
Abmessungen (L x B) Plattform 310 x 284 mm
Abmessungen (L x B x H) 415 x 293 x 120 mm
Display LED
Enthält Aluminium-Plattform
Anzahl Positionen 6
Zeitschaltbereich 0 min bis 99 h 59 min