Learn More
Velp Scientifica™ MULTI-HS 6/15 Digitaler Heizung Rührer
Artikelnummer. p-200006943 Alle ansehen Velp Produkte
Click to view available options
Anzahl Positionen:
6
15
Max. Probenaufgabe:
15 x 250 ml
6 x 400 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16675442
Marke: Velp Scientifica™ F20500530
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Digitaler Magnetrührer erhältlich in 6 und 15 Positionen. Der MULTI-HS verfügt über exklusive Funktionen wie einen Timer, eine Sicherheitssperre und einen bürstenlosen Motor, um maximale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.
  • Gleichzeitiges Rühren und Heizen von 6/15 Positionen.
  • Homogene Temperatur bis 120°C für alle Positionen.
  • Velp bürstenloser Motor sorgt für Langlebigkeit und garantiert konstante Geschwindigkeit in allen Positionen.
  • Die SpeedServoTM Technologie hält die Geschwindigkeit konstant, wenn sich die Viskosität ändert.
  • CerAItopTM sorgt für einfache Reinigung und maximale Beständigkeit.
  • Sicherheitswarnleuchten bei 'heißer Platt', wenn die Plattentemperatur über 50°C liegt.
  • Die Arretierung verhindert unbeabsichtigte Änderungen.
  • Für eine hohe Lebensdauer entwickelt.
  • 3 Jahre Garantie, nach Produktregistrierung.
  • Geeignet für den Dauerbetrieb.
  • Einfach zu bedienende digitale Schnittstelle mit Symbolen.
  • Der integrierte Zeitgeber ermöglicht die Programmierung von nicht überwachten Operationen.
  • Wenn der Countdown beendet ist, wird ein akustisches Signal ausgegeben.
  • Programmierbares automatisches Umdrehen der Rührrichtung.
Spezifikation
Deckplattenmaterial CerAlTop:Eine Aluminiumlegierung, die mit einer Keramikschicht beschichtet ist
Spannung 230 V
Sicherheitsmerkmale Ja
Gehäusematerial Kunststoff, Metall
Elektrische Anforderungen Ja
Reglertyp Digital
Länge (angloamerikanisch) 21.7 in.
Höhe (metrisch) 6.6 cm
Temperatur (metrisch) 50°bis 120 °C
Temperatur (angloamerikanisch) 122°F to 248°F
Höhe (angloamerikanisch) 2.6 in.
Frequenz 50/60 Hz
Breite (metrisch) 23.9 cm
Länge (metrisch) 55.1 cm
Breite (angloamerikanisch) 9.4 in.
Typ Heizplattenrührer
Form Rechteck
Max. Probenaufgabe 6 x 400 ml
Steckertyp EU/UK
Anzahl Positionen 6
Max. Behältergröße 0.4 L
Rührbereich 100 bis 1000 U/min
Gewährleistung 3 Jahre
Abmessungen (L x B x H) 550 x 240 x 65 mm
Display Digital