Learn More
Velp Scientifica™ MULTI-HS 6/15 Digitaler Heizung Rührer
Artikelnummer. 16685442 Alle ansehen Velp Produkte
Click to view available options
Anzahl Positionen:
6
15
Max. Probenaufgabe:
15 x 250 ml
6 x 400 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Product Code. 16685442
Brand: Velp Scientifica™ F20500531
Only null left
Add to basket
Add to basket
Digitaler Magnetrührer erhältlich in 6 und 15 Positionen. Der MULTI-HS verfügt über exklusive Funktionen wie einen Timer, eine Sicherheitssperre und einen bürstenlosen Motor, um maximale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.
  • Gleichzeitiges Rühren und Heizen von 6/15 Positionen.
  • Homogene Temperatur bis 120°C für alle Positionen.
  • Velp bürstenloser Motor sorgt für Langlebigkeit und garantiert konstante Geschwindigkeit in allen Positionen.
  • Die SpeedServoTM Technologie hält die Geschwindigkeit konstant, wenn sich die Viskosität ändert.
  • CerAItopTM sorgt für einfache Reinigung und maximale Beständigkeit.
  • Sicherheitswarnleuchten bei ''heißer Platte'', wenn die Plattentemperatur über 50°C liegt.
  • Die Arretierung verhindert unbeabsichtigte Änderungen.
  • Für eine hohe Lebensdauer entwickelt.
  • 3 Jahre Garantie, nach Produktregistrierung.
  • Geeignet für den Dauerbetrieb.
  • Einfach zu bedienende digitale Schnittstelle mit Symbolen.
  • Der integrierte Zeitgeber ermöglicht die Programmierung von nicht überwachten Operationen.
  • Wenn der Countdown beendet ist, wird ein akustisches Signal ausgegeben.
  • Programmierbares automatisches Umdrehen der Rührrichtung.
Specifications
Deckplattenmaterial CerAlTop:Eine Aluminiumlegierung, die mit einer Keramikschicht beschichtet ist
Spannung 230 V
Sicherheitsmerkmale Warnungen Warmhalteplatte, Sperrfunktion, einfache Reinigung, maximale Beständigkeit
Gehäusematerial Kunststoff, Metall
Elektrische Anforderungen Ja
Reglertyp Digital
Temperatur (metrisch) 50°bis 120 °C
Frequenz 50/60 Hz
Typ Heizplattenrührer
Form Rechteck
Max. Probenaufgabe 15 x 250 ml
Steckertyp EU/UK
Anzahl Positionen 15
Max. Behältergröße 0.25 L
Rührbereich 100 bis 1000 U/min
Gewährleistung 3 Jahre
Abmessungen (L x B x H) 550 x 240 x 65 mm
Zertifizierung/Konformität CE-Konformitätserklärung
Display Digital