Learn More
Velp Scientifica™ MULTI-HS 6/15 Digitaler Heizung Rührer
Digitaler Magnetrührer erhältlich in 6 und 15 Positionen. Der MULTI-HS verfügt über exklusive Funktionen wie einen Timer, eine Sicherheitssperre und einen bürstenlosen Motor, um maximale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.
Marke:  Velp Scientifica™ F20500530
1301.40 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16675442
  • 1705.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gleichzeitiges Rühren und Heizen von 6/15 Positionen.
  • Homogene Temperatur bis 120°C für alle Positionen.
  • Velp bürstenloser Motor sorgt für Langlebigkeit und garantiert konstante Geschwindigkeit in allen Positionen.
  • Die SpeedServoTM Technologie hält die Geschwindigkeit konstant, wenn sich die Viskosität ändert.
  • CerAItopTM sorgt für einfache Reinigung und maximale Beständigkeit.
  • Sicherheitswarnleuchten bei 'heißer Platt', wenn die Plattentemperatur über 50°C liegt.
  • Die Arretierung verhindert unbeabsichtigte Änderungen.
  • Für eine hohe Lebensdauer entwickelt.
  • 3 Jahre Garantie, nach Produktregistrierung.
  • Geeignet für den Dauerbetrieb.
  • Einfach zu bedienende digitale Schnittstelle mit Symbolen.
  • Der integrierte Zeitgeber ermöglicht die Programmierung von nicht überwachten Operationen.
  • Wenn der Countdown beendet ist, wird ein akustisches Signal ausgegeben.
  • Programmierbares automatisches Umdrehen der Rührrichtung.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Bis zu 60% Rabatt
    Aktionscode24119
    Gültig bis zum2025-04-30
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    30
    Stunden
    9
    Minuten
    53
    Sekunden
    50
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Velp Scientifica™ MULTI-HS 6/15 Digitaler Heizung Rührer > 6 x 400 ml