Learn More
Fisherbrand™ Multifunktions-3D-Rotatoren
Artikelnummer. p-6714029 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
EU-, UK-, CN-Stecker
Zertifizierung/Konformität:
CE
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15514080
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Genoppte Gummimatte und Befestigungsbänder für 6 Röhrchen
Für Dauerbetrieb, zeitgesteuerten Betrieb oder verschiedene Kombinationen, um optimale Mischbedingungen für jede Anwendung zu gewährleisten
  • Drehzahl: 5 bis 100 U/min für lange Wellenbewegungen
  • Reziproke Rotation: 0° bis 360° Drehwinkel für lange und mittellange Wellenbewegungen
  • Schwingung: 0° bis 5° Drehwinkel, programmierbar in Schritten von 0 bis 5 Sekunden, für kurze Wellenbewegungen
  • Passt perfekt in enge Arbeitsumgebungen
  • Der Betriebstemperaturbereich von 5 bis 40 °C ermöglicht den Einsatz in Kühlschränken oder Nicht-CO2-Inkubatoren
  • Dauerbetrieb oder Laufzeiteinstellung mit automatischer Abschaltung
  • Das Display zeigt die zuletzt verwendeten Einstellungen auch nach dem Ausschalten an.
  • Fahren Sie mit der zuletzt eingestellten Geschwindigkeit und der verbleibenden Zeit fort, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist.
  • Akustischer und optischer Alarm: Im zeitgesteuerten Modus ertönt ein fünfmaliger Alarmton, wenn die Zeit Null erreicht, dann zeigt das Zeitfenster Ende an und blinkt durchgehend. Der Alarm kann durch Drücken einer beliebigen Taste gestoppt werden.
Zertifizierungen
CE
Garantie
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbit 23 mm (0,9 in.)
Drehwinkel 0 bis 360°
Tragkraft (metrisch) 1 kg
Drehzahlbereich 5 bis 100 U/min
Spannung 100/240 V
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 40 °C
Tragkraft (angloamerikanisch) 2,2 lb.
Zertifizierung/Konformität CE
Steckertyp EU-, UK-, CN-Stecker
Länge (metrisch) Plattform 306 mm
Breite (metrisch) Plattform 266 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunpräzipitation, Affinitätsmatrix, Trypsinierung, Gelfärbung und -entfärbung, Antikörperfärbung, Waschgänge, Hybridisierungen, Southern Blots, Western Blots
Zeitschaltbereich
  • Orbital/360° vertikal/reziproker Modus – 0 bis 250 s
  • Vibrationsmodus – 0 bis 5 s (Vibration) mit 0 bis 125 Zyklen
Gewährleistung und Service 2 Jahre