Learn More
Multi-Element QC-7 Check-Standardlösung, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals ™
Artikelnummer. p-7050624
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11323518
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039145.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Multi-Element QC-7 Check Standard Solution
Namenshinweis Standard Solution
Physikalische Form Flüssig
Summenformel 5% HNO3/tr· F?
Konzentration Matrix: 5% HNO3/tr. F-
MDL-Nummer MFCD00210654
UN-Nummer UN3264
Menge 100 ml
Güte Specpure