Learn More
Multi-Element QC-19 Check-Standardlösung, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
433.16 € - 1025.10 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Multi-Element QC-19 Check Standard Solution |
---|---|
Konzentration | Matrix: 5% HNO3/tr. F-/tr. tartaric acid |
MDL-Nummer | MFCD00210655 |
UN-Nummer | UN3264 |
Güte | Specpure™ |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11333518
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039146.AE |
100 mL |
433.16 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11440221
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039146.AP |
500 mL |
1025.10 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Multi-Element QC-19 Check Standard Solution | |
MFCD00210655 | |
Specpure™ |
Matrix: 5% HNO3/tr. F-/tr. tartaric acid | |
UN3264 | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H301-H311-H314-H318-H332
Giftig bei Verschlucken.
Giftig bei Hautkontakt.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
P234-P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P332+P313-P362-P390
Gehäuse H290-H315-H318
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:KORROSIVE FLÜSSIGKEIT, SÄUREHALTIG, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only