Learn More
Gilson™ Mehrkanalpipette PIPETMAN™ M
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16388157 Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Anzahl Kanäle:
8
12
Volumen (metrisch):
0,5 bis 10 μl
1 bis 20 μl
10 bis 100 μl
10 bis 300 μl
20 bis 200 μl
50 bis 1200 μl
Tamaño de la unidad:
1 Stück
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16388157
Marca: Gilson™ F81054
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Die Gilson™ Mehrkanalpipette PIPETMAN™ M ist eine Bluetooth™-fähige elektronische Pipette, die Genauigkeit und Präzision sowohl im Standard- Pipettiermodus als auch beim wiederholenden Pipettieren bietet.
  • Ermöglicht akkurates und präzises Pipettieren
  • Der motorisierte Kolben ermöglicht eine hohe Reproduzierbarkeit und Genauigkeit beim Pipettieren in allen Modi
  • In Verbindung mit TRACKMAN™ Connected und seiner PipettePilot™ -Anwendung reduziert PIPETMAN™ M Connected die Gefahr menschlichen Versagens, indem verifizierbare Pipettierparameter und -befehle in die Pipette transferiert werden
  • Verbesserte Funktionalität
  • Die intuitive Benutzeroberfläche verfügt über fünf Pipettiermodi für eine Vielzahl von Anwendungen: Pipettieren, wiederholendes Pipettieren, gemischt, Rückwärtspipettieren und benutzerdefiniert
  • Erstellen und transferieren Sie bis zu 10 benutzerdefinierte Protokolle von der PIPETMAN™ M Connected Software in Ihre Pipette
  • Die Bluetooth™ -Verbindung ermöglicht die Kommunikation mit TRACKMAN™ Connected und hilft Ihnen dabei, Sie durch Ihr Protokoll zu führen und Ihnen mitzuteilen, wo, wann und wie viel Sie mit Echtzeit-Interaktionen pipettieren müssen
  • Einfache und komfortable Bedienung
  • Saugen und dispensieren Sie mit nur einem Klick auf die Drucktaste und werfen Sie die Spitzen einfach aus
  • Das leichte und ergonomische Design liegt komfortabel in der Hand und sorgt so für maximalen Pipettierkomfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kompatible Spitzen Universal
Verstellbarer Spitzenabstand Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Gelb
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit Pipettenspitze, mit TRACKMAN™ verbunden
Grip Type Ergonomisch
Material Polypropylen
Modell P8x200M BT
Anzahl Kanäle 8
Produktlinie Pipetman M
Programmierbar Ja
Sterilität Unsteril
Typ Pipette
Volumen (metrisch) 20 bis 200 μl
Zur Verwendung mit (Geräte) Pipettenspitzen, TRACKMAN™ Angeschlossen
Menge 1
Gewährleistung 1 Jahr
Länge (angloamerikanisch) 15,75 in.
Länge (metrisch) 32.4 cm
Breite (angloamerikanisch) 5,9 in.
Breite (metrisch) 15 cm
Höhe (angloamerikanisch) 2,16 in.
Höhe (metrisch) 5.5 cm
Elektrische Anforderungen 3,7 V und 420 mAh (1,55 Wh)
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado