Learn More
Gilson™ Mehrkanalpipette PIPETMAN™ M
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16378157 Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Anzahl Kanäle:
8
12
Volumen (metrisch):
0,5 bis 10 μl
1 bis 20 μl
10 bis 100 μl
10 bis 300 μl
20 bis 200 μl
50 bis 1200 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16378157
Marke: Gilson™ F81053
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die Gilson™ Mehrkanalpipette PIPETMAN™ M ist eine Bluetooth™-fähige elektronische Pipette, die Genauigkeit und Präzision sowohl im Standard- Pipettiermodus als auch beim wiederholenden Pipettieren bietet.
  • Ermöglicht akkurates und präzises Pipettieren
  • Der motorisierte Kolben ermöglicht eine hohe Reproduzierbarkeit und Genauigkeit beim Pipettieren in allen Modi
  • In Verbindung mit TRACKMAN™ Connected und seiner PipettePilot™ -Anwendung reduziert PIPETMAN™ M Connected die Gefahr menschlichen Versagens, indem verifizierbare Pipettierparameter und -befehle in die Pipette transferiert werden
  • Verbesserte Funktionalität
  • Die intuitive Benutzeroberfläche verfügt über fünf Pipettiermodi für eine Vielzahl von Anwendungen: Pipettieren, wiederholendes Pipettieren, gemischt, Rückwärtspipettieren und benutzerdefiniert
  • Erstellen und transferieren Sie bis zu 10 benutzerdefinierte Protokolle von der PIPETMAN™ M Connected Software in Ihre Pipette
  • Die Bluetooth™ -Verbindung ermöglicht die Kommunikation mit TRACKMAN™ Connected und hilft Ihnen dabei, Sie durch Ihr Protokoll zu führen und Ihnen mitzuteilen, wo, wann und wie viel Sie mit Echtzeit-Interaktionen pipettieren müssen
  • Einfache und komfortable Bedienung
  • Saugen und dispensieren Sie mit nur einem Klick auf die Drucktaste und werfen Sie die Spitzen einfach aus
  • Das leichte und ergonomische Design liegt komfortabel in der Hand und sorgt so für maximalen Pipettierkomfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kompatible Spitzen Universal
Verstellbarer Spitzenabstand Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Orange
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit Pipettenspitze, mit TRACKMAN™ verbunden
Grip Type Ergonomisch
Material Polypropylen
Modell P12X100M BT
Anzahl Kanäle 12
Produktlinie Pipetman M
Programmierbar Ja
Sterilität Unsteril
Typ Pipette
Volumen (metrisch) 10 bis 100 μl
Zur Verwendung mit (Geräte) Pipettenspitzen, TRACKMAN™ Angeschlossen
Menge 1
Gewährleistung 1 Jahr
Länge (angloamerikanisch) 15,75 in.
Länge (metrisch) 32.4 cm
Breite (angloamerikanisch) 5,9 in.
Breite (metrisch) 15 cm
Höhe (angloamerikanisch) 2,16 in.
Höhe (metrisch) 5.5 cm
Elektrische Anforderungen 3,7 V und 420 mAh (1,55 Wh)
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität