Learn More
Gilson™ Mehrkanalpipette PIPETMAN™ M
Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Anzahl Kanäle:
8
12
Volumen (metrisch):
0,5 bis 10 μl
1 bis 20 μl
10 bis 100 μl
10 bis 300 μl
20 bis 200 μl
50 bis 1200 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ermöglicht akkurates und präzises Pipettieren
- Der motorisierte Kolben ermöglicht eine hohe Reproduzierbarkeit und Genauigkeit beim Pipettieren in allen Modi
- In Verbindung mit TRACKMAN™ Connected und seiner PipettePilot™ -Anwendung reduziert PIPETMAN™ M Connected die Gefahr menschlichen Versagens, indem verifizierbare Pipettierparameter und -befehle in die Pipette transferiert werden
- Verbesserte Funktionalität
- Die intuitive Benutzeroberfläche verfügt über fünf Pipettiermodi für eine Vielzahl von Anwendungen: Pipettieren, wiederholendes Pipettieren, gemischt, Rückwärtspipettieren und benutzerdefiniert
- Erstellen und transferieren Sie bis zu 10 benutzerdefinierte Protokolle von der PIPETMAN™ M Connected Software in Ihre Pipette
- Die Bluetooth™ -Verbindung ermöglicht die Kommunikation mit TRACKMAN™ Connected und hilft Ihnen dabei, Sie durch Ihr Protokoll zu führen und Ihnen mitzuteilen, wo, wann und wie viel Sie mit Echtzeit-Interaktionen pipettieren müssen
- Einfache und komfortable Bedienung
- Saugen und dispensieren Sie mit nur einem Klick auf die Drucktaste und werfen Sie die Spitzen einfach aus
- Das leichte und ergonomische Design liegt komfortabel in der Hand und sorgt so für maximalen Pipettierkomfort
Spezifikation
Spezifikation
| Kompatible Spitzen | Universal |
| Verstellbarer Spitzenabstand | Nein |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Zur Verwendung mit | Pipettenspitze, mit TRACKMAN™ verbunden |
| Grip Type | Ergonomisch |
| Material | Polypropylen |
| Modell | P12X1200M BT |
| Anzahl Kanäle | 12 |
| Mehr anzeigen |