Learn More
Gilson™ Mehrkanalpipette PIPETMAN™ M
GREENER_CHOICE
Die Gilson™ Mehrkanalpipette PIPETMAN™ M ist eine Bluetooth™-fähige elektronische Pipette, die Genauigkeit und Präzision sowohl im Standard- Pipettiermodus als auch beim wiederholenden Pipettieren bietet.
Marke:  Gilson™ F81057
1374.03 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21923" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16318167
  • 1455.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Ermöglicht akkurates und präzises Pipettieren
  • Der motorisierte Kolben ermöglicht eine hohe Reproduzierbarkeit und Genauigkeit beim Pipettieren in allen Modi
  • In Verbindung mit TRACKMAN™ Connected und seiner PipettePilot™ -Anwendung reduziert PIPETMAN™ M Connected die Gefahr menschlichen Versagens, indem verifizierbare Pipettierparameter und -befehle in die Pipette transferiert werden
  • Verbesserte Funktionalität
  • Die intuitive Benutzeroberfläche verfügt über fünf Pipettiermodi für eine Vielzahl von Anwendungen: Pipettieren, wiederholendes Pipettieren, gemischt, Rückwärtspipettieren und benutzerdefiniert
  • Erstellen und transferieren Sie bis zu 10 benutzerdefinierte Protokolle von der PIPETMAN™ M Connected Software in Ihre Pipette
  • Die Bluetooth™ -Verbindung ermöglicht die Kommunikation mit TRACKMAN™ Connected und hilft Ihnen dabei, Sie durch Ihr Protokoll zu führen und Ihnen mitzuteilen, wo, wann und wie viel Sie mit Echtzeit-Interaktionen pipettieren müssen
  • Einfache und komfortable Bedienung
  • Saugen und dispensieren Sie mit nur einem Klick auf die Drucktaste und werfen Sie die Spitzen einfach aus
  • Das leichte und ergonomische Design liegt komfortabel in der Hand und sorgt so für maximalen Pipettierkomfort
Spezifikation
Spezifikation
Universal
Autoklavierbar
Wiederverwendbar
Ergonomisch
P12X300M BT
Pipetman M
Unsteril
10 bis 300 μl
1 Jahr
32.4 cm
15 cm
5.5 cm
Zertifizierte Qualität
Nein
Grün
Pipettenspitze, mit TRACKMAN™ verbunden
Polypropylen
12
Ja
Pipette
Pipettenspitzen, TRACKMAN™ Angeschlossen
15,75 in.
5,9 in.
2,16 in.
3,7 V und 420 mAh (1,55 Wh)