Learn More
Thermo Scientific™ Mehrzellen-Zubehör für GENESYS™140/150/180 und BioMate™160 Spektralphotometer
Beschleunigen Sie Ihre Analyse mit Messungen mit hohem Durchsatz.
237.00 € - 402.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | GENESYS 140/150/180, BioMate 160 Spektralphotometer |
---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Zur Verwendung mit (Geräte) | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Zur Verwendung mit (Geräte) | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15871148
|
Thermo Scientific™
840-314700 |
4-faches Karussell mit rechteckigen Küvettenhaltern für Küvetten mit großer Schichtdicke. Magnetische Verriegelung für einfachen Karussellaustausch. | GENESYS 140/150/180, BioMate 160 Spektralphotometer | Bis zu 4 Vierkantzellen mit langer Pfadlänge (bis zu 50 mm) |
402.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15856095
|
Thermo Scientific™
840-303600 |
Unterseite für 4-Positionen-Karussell | GENESYS 140/150/180, BioMate 160 Spektralphotometer | Bis zu 4 Zellen mit 10 mm Pfadlänge |
237.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
Machen Sie das Beste aus jeder Probe. Das Zubehör für Thermo Scientific™ GENESYS™ UV-Vis Spektralphotometer wurde entwickelt, um Ihnen ein intelligenteres und einfacheres Arbeiten zu ermöglichen. Wir bieten eine breite Auswahl an Optionen an, um Ihre Anforderungen an Messungen zu erfüllen. Das kabellose Snap-In-Design ermöglicht einen einfachen Austausch von Zubehör.
Wir bieten Einzelzellen-Lösungen für die Messung verschiedener Probentypen.
Beschleunigen Sie Ihre Analyse mit Messungen mit hohem Durchsatz.Spezifikation
GENESYS 140/150/180, BioMate 160 Spektralphotometer |