Learn More
Multi-7-Ionen, 10 mg/l jeder Komponente, für Ionenchromatographie, H2O-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7083642 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 12932235
Marke: Fisher Chemical A 101 100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Ionen (7 Komponenten): F-,Cl-,NO2-,Br-,NO23-,PO43-,SO42
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Multi-7-Ionen
Verpackung Flasche
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile F-,Cl-,NO2-,Br-,NO23-,PO43-, SO42
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 10 mg/l jeder Komponente
Typ Standardlösung für die Ionenchromatographie mit mehreren Komponenten
Element F-, Cl-, NO2-, Br-, NO23-, PO43-, SO42
Solvent or Matrix Water
Menge 100 ml