Learn More
Multi-7-Ionen, 10 mg/l jeder Komponente, für Ionenchromatographie, H2O-Matrix, Fisher Chemical™
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Marke: Fisher Chemical A 101 500
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Ionen (7 Komponenten): F-,Cl-,NO2-,Br-,NO23-,PO43-,SO42Spezifikation
Multi-7-Ionen | |
Flasche | |
Standardlösung für die Ionenchromatographie mit mehreren Komponenten | |
H2O |
10 mg/l jeder Komponente | |
500 ml | |
F-,Cl-,NO2-,Br-,NO23-,PO43-, SO42 | |
Flüssig |