Learn More
Thermo Scientific™ Muller-Kauffmann Tetrathionat-Novobiocin (MkTTn)-Anreicherungsbouillon im Röhrchen
Selektive Anreicherung von Salmonellen-Arten aus Lebensmitteln mit der Bequemlichkeit von Medienröhrchen die mit Muller-Kauffmann Tetrathionat-Novobiocin-Anreicherungsbouillon präpariert sind.
Marke: Thermo Scientific™ TV5065E
85.58 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23263" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Selektive Isolierung von Salmonellen-Spezies mit Hilfe von Thermo Scientific™ Muller-Kauffmann Tetrathionat-Novobiocin (MkTTn) Anreicherungsbouillon präparierte Medium-Röhrchen. MkTTn ist ein selektives Anreicherungsmedium zur Isolierung von Salmonellen, dessen Formulierung ISO 6579:20021 entspricht. Für mikrobiologische Tests von Lebensmitteln und Futtermitteln.
Spezifikation
Hellgrün, opak. | |
Muller Kauffmann Tetrathionat-Novobiocin-Anreicherungsbouillon | |
Deutschland | |
10 ml | |
50 Fläschchen in einem Karton |
2°bis 12 °C | |
Rörchen | |
Bouillon | |
10 ± 1 ml | |
50/Packung |
Nur für Laboranwendungen.