Learn More
Nabertherm™ Muffelöfen mit Hubtür
Artikelnummer. 15466692 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
9 l
15 l
24 l
Temperaturregelung:
B410
C450
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15466692
Marke: Nabertherm™ L092H1RN1
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für Forschungs- und Laboranwendungen
  • Optimale Temperaturgleichförmigkeit von +/– 5K bei geschlossener Frischlufteinlass im leeren Arbeitsbereich
  • Doppelschalengehäuse aus strukturierten Edelstahlblechen mit zusätzlicher Lüfterkühlung für niedrige Oberflächentemperatur
  • Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die gemäß TRGS 905 Klasse 1 oder 2 als nicht krebserzeugend eingestuft sind
  • Keramische Heizplatten mit integrierten Heizelementen, die geschützt sind und leicht ausgetauscht werden können
  • In der Tür integrierter einstellbarer Lufteinlass
  • Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
  • Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • Sehr kurze Lieferzeiten für Standardöfen und Ersatzteile
Zusatzausstattung
  • Abgasanlage, Abgasanlage mit Ventilator oder Katalysator
  • Übertemperatur-Grenzwertregler mit einstellbarer Abschalttemperatur für thermischen Schutz
  • Schutzgasanschluss zum Spülen mit nicht brennbaren Gasen
  • Manuelles oder automatisches Gasversorgungssystem
  • Anschluss für Thermoelement in der Rückwand oder Ofentür
  • Prozesssteuerung und Dokumentation über VCD-Softwarepaket zur Überwachung, Dokumentation und Steuerung
Spezifikation
Reglertyp B410
Kapazität (metrisch) 9 l
Temperatur (metrisch) 1100 °C
Typ Muffelofen mit Hubtür
Temperaturregelung B410
Abmessungen (T x B x H) innen 240 x 230 x 170 mm
Breite (metrisch) 480 mm
Höhe (metrisch) 570 mm
Elektrische Anforderungen 1 Phase
Wirkleistung 3 kW