Learn More
Nabertherm™ Muffelöfen mit Klappe, 1100 °C
Muffelöfen sind zuverlässige und langlebige Allrounder im Labor und eignen sich ideal für eine Vielzahl von Prozessen im Bereich der Materialforschung und Wärmebehandlung.
Marke: Nabertherm™ L-095K1ANO
4607.50 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Optimale Temperaturkonstanz von +/- 5K bei geschlossenem Frischlufteinlass im leeren Arbeitsbereich
- Doppelschalengehäuse aus strukturierten Edelstahlblechen mit zusätzlicher Lüfterkühlung für niedrige Oberflächentemperatur
- Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
- Keramische Heizplatten mit integrierten Heizelementen, die geschützt sind und leicht ausgetauscht werden können
- In der Tür integrierter einstellbarer Lufteinlass
- Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
- Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
- NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
- Sehr kurze Lieferzeiten für Standardöfen und Ersatzteile
Zusatzausstattung
- Abgasanlage, Abgasanlage mit Ventilator oder Katalysator
- Übertemperatur-Grenzwertregler mit einstellbarer Abschalttemperatur für thermischen Schutz
- Schutzgasanschluss zum Spülen mit nicht brennbaren Gasen
- Manuelles oder automatisches Gasversorgungssystem
- Anschluss für Thermoelement in der Rückwand oder Ofentür
- Prozesssteuerung und Dokumentation über VCD-Softwarepaket zur Überwachung, Dokumentation und Steuerung
Spezifikation
C550 | |
Bis zu 1100 °C | |
Klapptür | |
455 x 415 x 515 mm | |
3 Phase |
9 l | |
Ofen | |
240 x 230 x 170 mm | |
35 kg | |
50/60 Hz |