Learn More
Nabertherm™ Muffelöfen mit Klapptür
Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 l
Abmessungen (T x B x H) innen:
340 x 230 x 170 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Isolierung aus nicht klassifiziertem Fasermaterial
- Gehäuse aus strukturiertem Edelstahlblech
- Gehäuse aus strukturiertem Edelstahlblech
- Ausgestattet mit Klapptür
- Doppelwandiges Gehäuse für niedrige Außentemperaturen und hohe Stabilität
- Einstellbarer Lufteinlass in der Tür integriert, Abluftauslass in der Ofenrückwand
- Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
- Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
- NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
- Lieferung mit B410-Regler mit vier Programmen und fünf frei programmierbaren Rampen
- Regler verfügen über eine integrierte USB-Schnittstelle und bieten Klartextanzeige in verschiedenen Sprachen
- Erhältlich in verschiedenen Größen und mit verschiedenen Temperaturbereichen
- Schornstein, Schornstein mit Ventilator oder Katalysator
- Übertemperaturbegrenzer mit einstellbarer Abschalttemperatur für die Wärmeschutzklasse 2 gemäß EN 60519-2 als Temperaturbegrenzer zum Schutz des Ofens und Füllguts
- Schutzgasanschluss zum Spülen mit nicht brennbaren Schutz- oder Reaktionsgasen
- Manuelles oder automatisches Gasversorgungssystem
Spezifikation
Spezifikation
| Reglertyp | B410 |
| Kapazität (metrisch) | 15 l |
| Typ | Muffelofen mit Hubtür |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 340 x 230 x 170 mm |
| Breite (metrisch) | 415 mm |
| Höhe (metrisch) | 515 mm |
| Elektrische Anforderungen | 1 Phase |
| Wirkleistung | 3.5 kW |