Learn More
Nabertherm™ Muffelofen mit Klappe, 1200 °C.
Artikelnummer. p-7236253 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 L
3 l
5 l
9 l
15 l
24 l
40 l
Reglertyp:
B180
B510
C550
Gehäuse R7
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17317849
Marke: Nabertherm™ L013K27N
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Muffelöfen sind zuverlässige und langlebige Allrounder im Labor und eignen sich ideal für eine Vielzahl von Prozessen im Bereich der Materialforschung und Wärmebehandlung.
  • Optimale Temperaturkonstanz von +/- 5K bei geschlossenem Frischlufteinlass im leeren Arbeitsbereich
  • Doppelschalengehäuse aus strukturierten Edelstahlblechen mit zusätzlicher Lüfterkühlung für niedrige Oberflächentemperatur
  • Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
  • Keramische Heizplatten mit integrierten Heizelementen, die geschützt sind und leicht ausgetauscht werden können
  • In der Tür integrierter einstellbarer Lufteinlass
  • Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
  • Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • Sehr kurze Lieferzeiten für Standardöfen und Ersatzteile
Zusatzausstattung
  • Abgasanlage, Abgasanlage mit Ventilator oder Katalysator
  • Übertemperatur-Grenzwertregler mit einstellbarer Abschalttemperatur für thermischen Schutz
  • Schutzgasanschluss zum Spülen mit nicht brennbaren Gasen
  • Manuelles oder automatisches Gasversorgungssystem
  • Anschluss für Thermoelement in der Rückwand oder Ofentür
  • Prozesssteuerung und Dokumentation über VCD-Softwarepaket zur Überwachung, Dokumentation und Steuerung
Specifications
Reglertyp Gehäuse R7
Kapazität (metrisch) 1 L
Temperatur (metrisch) 1200 °C
Typ Ofen
Modell Klapptür
Abmessungen (T x B x H) innen 115 x 90 x 110 mm
Abmessungen (L x B x H) außen 280 x 290 x 430 mm
Gewicht (metrisch) 10 kg
Elektrische Anforderungen 1 Phase
Spannung 220/240 V
Wirkleistung 1,5 kW
Frequenz 50/60 Hz