Learn More
Nabertherm™ Muffelofen, Serie 1100 L mit B410-Regler
Für den täglichen Laboreinsatz durch hervorragende Verarbeitung, fortschrittliches Design und hohe Zuverlässigkeit.
Marke: Nabertherm™ L-092K1TN1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 50.00000kg
Beschreibung
- Optimale Temperaturgleichförmigkeit von +/– 5K bei geschlossener Frischlufteinlass im leeren Arbeitsbereich
- Doppelschalengehäuse aus strukturierten Edelstahlblechen mit zusätzlicher Lüfterkühlung für niedrige Oberflächentemperatur
- Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die gemäß TRGS 905 Klasse 1 oder 2 als nicht krebserzeugend eingestuft sind
- Keramische Heizplatten mit integrierten Heizelementen, die geschützt sind und leicht ausgetauscht werden können
- In der Tür integrierter einstellbarer Lufteinlass
- Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
- Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
- NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
- Sehr kurze Lieferzeiten für Standardöfen und Ersatzteile
Zusatzausstattung
- Abgasanlage, Abgasanlage mit Ventilator oder Katalysator
- Übertemperatur-Grenzwertregler mit einstellbarer Abschalttemperatur für thermischen Schutz
- Schutzgasanschluss zum Spülen mit nicht brennbaren Gasen
- Manuelles oder automatisches Gasversorgungssystem
- Anschluss für Thermoelement in der Rückwand oder Ofentür
- Prozesssteuerung und Dokumentation über VCD-Softwarepaket zur Überwachung, Dokumentation und Steuerung
Spezifikation
9 L | |
Ofen | |
C450 | |
455 x 415 x 515 mm | |
3 Phase |
1100°C | |
Klapptür | |
240 x 230 x 170 | |
35 kg | |
50/60 Hz |