Learn More
Thermo Scientific™ Sensititre™ Cation Adjusted Mueller-Hinton Broth w/ TES w/ Lysed Horse Blood
Artikelnummer. 15405504
Click to view available options
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 15405504
Marke: Thermo Scientific™ YCP11210
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Perform susceptibility testing with a full range of supplies, including this broth, to complement and enhance your Thermo Scientific™ Sensititre™ test program.
Perform high-quality susceptibility testing with a complete range of supplies, including Thermo Scientific™ Sensititre™ Cation Adjusted Mueller-Hinton Broth w/ TES w/ Lysed Horse Blood, to complement and enhance your Thermo Scientific™ Sensititre™ test program.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Format Tube
Herstellungsort United Kingdom
Medientyp Mueller Hinton LHB Cation Adjusted
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Testtyp Manual Diagnostics
Zur Verwendung mit (Anwendung) Trek Sensititre
Anzahl pro Packung 10
Verpackungsart 10 x 11 mL Tubes
Spezies Multiple