Learn More
Thermo Scientific™ MTBSTFA und MTBSTFA + 1 % TBDMCS Silylierungsreagenz
Artikelnummer. 11527680 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Standardkomponenten:
MTBSTFA (N-tert-Butyldimethylsilyl-N-Methyltrifluoracetamid)
MTBSTFA + 1 % TBDMS (N-Methyl-N-(Tert-Butyldimethylsilyl)trifluoracetamid, Tert-Butyldimethylchlorsilan)
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 11527680
Marke: Thermo Scientific™ TS48920
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Erzeugen Sie stabile TBDMS-Derivate für die GC-Analyse mit dem Thermo Scientific™ MTBSTFA und MTBSTFA + 1 % TBDMCS-Silylierungsreagenz.
Erzeugen Sie stabile TBDMS-Derivate für die GC-Analyse mit dem Thermo Scientific™ MTBSTFA und MTBSTFA + 1 % TBDMCS-Silylierungsreagenz. MTBSTFA derivatisiert Hydroxyl, Carboxyl, Thiol sowie primäre und sekundäre Amine mit typischen Erträgen >96 %, und die Nebenprodukte der Reaktion sind flüchtig und neutral. TBDMS Ether bieten eine 104-fach höhere Hydrolysestabilität als TMS-Ether. Die Zugabe von Thermo Scientific™TBDMCS erhöht das Silylierungspotenzial.
Zusätzliche Produktinformationen:
  •  Die Derivate besitzen eine hohe molekulare Konzentration von M-57.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit GC
Gefahren Reizend
Standardkonzentration 98 bis 100%
Lagerung 2 bis 8 °C
Menge 5-ml-Ampullen
Standardkomponenten MTBSTFA (N-tert-Butyldimethylsilyl-N-Methyltrifluoracetamid)
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • MTBSTFA
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato