Learn More
IKA™ One-way Grind Cup, 40ml,
Die Einweg-Mahlkammer MT 40.100 mit einem Edelstahl-Schläger reduziert weiche, mittlere, harte und spröde Materialien mit einer Mohshärte von bis zu 5 (Mangan oder Apatit: 5 Mohs).
Marke:  IKA™ 0020001173
812.18 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15153129
  • 950.00 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Kammer besteht aus transparentem Kunststoff, sodass Mahltests jederzeit beobachtet werden können
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mahlkammer
40 mL
Name des Produkts
IKA™ One-way Grind Cup, 40ml, > Kapazität: 40 ml