Learn More
Thermo Scientific™ MSTFA und MSTFA + 1 % TCMS Silylierungsreagenz
Artikelnummer. 11507680 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Standardkomponenten:
MSTFA (N-Methyl-N-trimethylsilyltrifluoracetamid)
MSTFA plus 1 % TMCS (2,2,2-Trifluor-N-Methyl-N-(Trimethylsilyl)-Acetamid, Chlortrimethylsilan)
Menge:
10 g
100 ml
10x 1 ml-Ampullen
25 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
25 Milliliter
Artikelnummer. 11507680
Marke: Thermo Scientific™ TS48914
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Maximale Flüchtigkeit mit Thermo Scientific™ MSTFA und MSTFA 1 % TMCS Silylierungsreagenz.
Verwenden Sie das Thermo Scientific™ MSTFA und MSTFA + 1 % TMCS Silylierungsreagenz für GC-Analysen von früh eluierenden Verbindungen, die sonst im Chromatogramm unerkannt bleiben. MSTFA, das flüchtigste erhältliche TMS-Amid, und sein Nebenprodukt N-Methyltrifluoracetamid eluieren typischerweise mit der Lösungsmittelfront, sodass die TMS-Derivate kleiner Moleküle analysiert werden können. Die Zugabe von Thermo Scientific™ TMCS unterstützt die Derivatisierung von Amiden, sekundären Aminen und gehinderten Hydroxylen, die sich allein mit MSTFA nicht derivatisieren lassen.
  • Trimethylsilyl-Donorstärke vergleichbar mit BSA und BSTFA
  • Ersetzt bei der Reaktion labile Wasserstoffe in einer Vielzahl polarer Verbindungen durch eine Si(CH3)3-Gruppe
  • Zur Verwendung bei der Vorbereitung flüchtiger und thermisch stabiler Derivate für GC und MS
  • Das flüchtige Nebenprodukt N-Methyltrifluoracetamid besitzt sogar eine niedrigere Retentionszeit als MSTFA
  • Häufig können TMS-Derivate kleiner Moleküle analysiert werden, wenn sie mit MSTFA derivatisiert werden, weil die Nebenprodukte und das Reagenz selbst gewöhnlich mit der Lösungsmittelfront eluieren
  • Die Zugabe von Thermo Scientfic TMCS unterstützt die Derivatisierung von Amiden, sekundären Aminen und gehinderten Hydroxylen, die sich mit MSTFA alleine nicht derivatisieren lassen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit GC/MS
Gefahren Entzündlich, reizend
Standardkonzentration 98 bis 100%
Lagerung 2 bis 8 °C
Menge 100 ml
Standardkomponenten MSTFA (N-Methyl-N-trimethylsilyltrifluoracetamid)
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • MSTFA, 100 mL. N-Methyl-N-TMS-Trifluoro
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.