Learn More
IKA™ MS 3 Basic Vortexer
Die beste Leistung wird mit kleinen Gefäßen und Mikrotiterplatten erreicht. Der IKA™ MS 3 Basic Vortexschüttler ist ein kompakter, universeller kleiner Schüttler mit zwei Betriebsmodi und kontinuierlichem oder Touch-Betrieb.
Marke: IKA™ 0003617000
709.64 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die beste Leistung wird mit kleinen Gefäßen und Mikrotiterplatten erreicht. Der IKA™ MS 3 Basic Vortexschüttler ist ein kompakter, universeller kleiner Schüttler mit zwei Betriebsmodi und kontinuierlichem oder Touch-Betrieb.
Der MS 3 Basic ist ein kompakter, universeller, kleiner Schüttler geeignet für Schüttelaufgaben mit allen kleinen Gefäßen und Mikrotiterplatten. Die Einheit hat zwei Betriebsmodi: In Modus A (Sicherheitsmodus mit Erkennung der Aufsätze) wird die maximale Geschwindigkeit von 3.000 U/min nur mit dem Standardaufsatz im Touch-Modus erreicht. Mit anderen Aufsätzen ist die Geschwindigkeit auf 1.300 U/min begrenzt. In Modus B (ohne Aufsatzerkennung) kann die maximale Drehzahl von 3.000 U/min mit allen Aufsätzen erreicht werden.- Umfangreiche Palette an Aufsätzen mit Aufsatzerkennung
- Kontinuierlicher oder Touch-Betrieb (mit Standardaufsatz)
- Zwei Betriebsmodi
- In allen Drehzahlbereichen stabil
- Robustes Zinkdruckgussgehäuse
Spezifikation
4,5 mm | |
100/240 V, 50/60 Hz, 20 W | |
20 W | |
Vortexschüttler | |
50/60 Hz | |
63 mm | |
2,9 kg | |
Maßstab | |
Orbital |
0 bis 3000 rpm | |
100/240 V | |
800 mA | |
DIN EN 60529 | |
205 x 148 x 63 mm | |
148 mm | |
MS 3 Basic | |
IP 21 | |
Kontinuierlich |