Learn More
Tocris Bioscience™ MRS 1220
Highly potent and selective hA3 antagonist
Marke: Tocris Bioscience™ 1217/5
216.84 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
A potent and highly selective antagonist at the human A3 adenosine receptor (Ki values are 0.65, 305, and 52 nM at hA3, rA1 and rA2A respectively. Displays an IC50 value > 1 μM for inhibition of binding to rat A3 receptors).Spezifikation
5 mg | |
>98% | |
C21H14ClN5O2 | |
N-[9-Chloro-2-(2-furanyl)[1,2,4]-triazolo[1,5-c]quinazolin-5-yl]benzene acetamide | |
Fest |
Store at room temperature | |
183721-15-5 | |
403.83 | |
MRS 1220 |