Learn More
Tocris Bioscience™ Mps1-IN-1 dihydrochloride
Selective Mps1 kinase inhibitor
Marke:  Tocris Bioscience™ 5142/10
320.51 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 18721068
  • 361.00 € / 10 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Mps1-IN-1 dihydrochloride is a selective monopolar spindle 1 (Mps1) kinase inhibitor (IC50 = 367 nM); exhibits >1000 fold-selectivity against a panel of 352 kinases with the exceptions of ALK and Ltk. Disrupts the recruitment of Mad2 to kinetochores. Increases frequency of multipolar mitosis in U2OS cells.
Spezifikation
Spezifikation
>98%
10 mg
608.58
1883548-93-3
Mps1-IN-1 dihydrochloride
Mps1-IN-1 dihydrochloride
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke