Learn More
Tocris Bioscience™ Mpro 13b-H
Negative control for Mpro 13b-K (Cat. No. 7228)
Marke:  Tocris Bioscience™ 7853/5
241.03 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 18748716
  • 273.00 € / 5 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Mpro 13b-H is a negative control for the coronavirus Mpro inhibitor, Mpro 13b-K (Cat. No. 7228).
Spezifikation
Spezifikation
tert-Butyl (1-((R)-1-(((S)-4-(benzylamino)-3,4-dioxo-1-((S)-2-oxopyrrolidin-3-yl)butan-2-yl)amino)-3-cyclopropyl-1-oxopropan-2-yl)-2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-yl)carbamate
5 mg
3C and 3CL Protease Inhibitors
C31H39N5O7