Learn More
Welch™ MPC 090 E Vakuumpumpe
Nutzen Sie diese Vakuumpumpe für die Probenvorbereitung in den Biowissenschaften, der Umweltüberwachung, der Chemie und für analytische Prozesse. Welch™ MPC 090 E Vakuumpumpen bieten eine zuverlässige Membrantechnologie, die einen leisen Betrieb und eine lange Lebensdauer gewährleistet.
Marke:  Welch™ 412021
Artikelnummer. 12625635
  • 1165.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ein hochgenauer Standardregler verhindert Schäden an der Filtermembran und erzielt ein leistungsstarkes Endvakuum für schnelle Ergebnisse
  • Integrierte Falle verhindert das Eindringen von Flüssigkeit in die Pumpe
  • Steuerbare Filtrationsleistung
  • Kompakt, ölfrei, tragbar
  • Vakuumanzeige und Einstellung für einen Sanftanlauf
  • Chemikalienbeständige Pumpe
  • DN 6 Schlauchtülle für Einfachtrichter-Vakuumfiltration, Vakuum-Exsikkatoren, Nanofiltration, HPLC-Filtration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
15 l/min
198 mm
2.7 kg
10 °C
50/60 Hz
144 mm
100 mbar
260 V
MPC 090 E
40 °C
15 l/min
244 mm
Vakuumpumpe
260 V
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Welch™ MPC 090 E Vakuumpumpe > Tiefe: 198mm