Learn More
Plum™ MP2000 Spender
Flexibles Spendersystem für Beutel-in-Schachtel-Produkte (Seife/Handreinigung/Handlotion). Gut geeignet für Produktionsanlagen, Reparaturwerkstätten, Lebensmittelverarbeitung, technische Hochschulen und Grafikbranchen.
72.24 € - 84.64 €
Spezifikation
Tiefe (metrisch) 110 mm
Höhe (metrisch) 300 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15761137
Unterlagen ansehen
Plum™
P4251
130 mm
72.24 €
1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15771137
Unterlagen ansehen
Plum™
P4252
230 mm
84.64 €
1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hygienisches und zuverlässiges Spender-Design
  • Einfache Anpassung an die Anforderungen an die Handhygiene am Arbeitsplatz
  • MP2000-Produkte werden in luftdichten Paketen zur Verhinderung von Bakterienwachstum geliefert
  • Einfache Montage, Reinigung und Nachfüllung
  • Spezifikation
    Spezifikation
    110 mm
    300 mm