Learn More
MP Biomedicals™ Wesson Salzmischung
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
2 kg
10 kg
50 kg
Packungsgröße:
10 Kilogramm
2 Kilogramm
50 Kilogramm
Beschreibung
Gepudert
Wesson Salzmischung ist als Insektenernährungsgemisch konzipiert.
Zusammensetzung (Inhaltsstoffe, Menge):
- Calciumcarbonat, 21%
- Kupfersulfat·5H2O, 0,039%
- Eisenphosphat, 1,47%
- Mangansulfat·H2O, 0,02%
- Magnesiumsulfat·7H2O, 9%
- Kalium-Aluminiumsulfat, 0,009 %
- Kaliumchlorid, 12%
- Kaliumphosphat, monobasisch, 31%
- Kaliumiodid, 0,005%
- Natriumchlorid, 10,5%
- Natriumfluorid, 0,057%
- Tricalciumphosphat, 14,9 %
Vorbereitung:
- 1 x Lösung durch Auflösen von 8 g Pulver in 1 l destilliertem Wasser herstellen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Tierfutter |
| Komponenten | Calciumcarbonat 21 %, Kupfersulfat 5H2O 0,039 %, Eisenphosphat 1,47 %, Mangansulfat H2O 0,02 %, Magnesium-Sulfat.7H2O 9 %, Kalium-Aluminiumsulfat 0,009 %, Kaliumchlorid 12 %, Kaliumphosphat, monobasisch, 31 %, Kaliumiodid 0,005 %, Natriumchlorid 10,5 %, Natriumfluorid 0,057 %, Tricalciumphosphat 14,9 % |
| Format | Pulver |
| Menge | 2 kg |
| Spezies | Ratte |
| Lagerungsbedingungen | 15 °C bis 30 °C |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ferric phosphate, cupric sulphate pentahydrate
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion