Learn More
MP Biomedicals™ Stammzellenfaktor, menschlich, rekombinant
Stimuliert die Proliferation von Knochenmarkzellen in mit 5-Fluorouracil behandelten Mäusen
88.75 € - 415.52 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | -20 °C |
---|---|
Produkttyp | Stammzellfaktor |
Zusammensetzung | Steril gefiltert mit anschließender Gefriertrocknung des Proteins ohne Zusatzstoffe |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Es wird angenommen, dass es die Proliferation von myeloischen, erythroiden und lymphoiden Vorläuferzellen in Knochenmarkkulturen stimuliert und synergetisch mit koloniestimulierenden Faktoren wirkt, was zu größerer Größe und Ausbeute führt |
Reinheits- oder Qualitätsgrad | ≥ 98% |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11419921
|
MP Biomedicals™
0215869802 |
2 μ g |
88.75 €
2 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11429921
|
MP Biomedicals™
0215869810 |
10 μ g |
415.52 €
10 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Hämatopoetischer Wachstumsfaktor, auch als Mastzellwachstumsfaktor bzw. c-kit-Ligand bezeichnet
- Expression in E.coli
- ED50 ist 20.0 ng/ml
Es wird angenommen, dass es die Proliferation von myeloischen, erythroiden und lymphoiden Vorläuferzellen in Knochenmarkkulturen stimuliert und synergetisch mit koloniestimulierenden Faktoren wirkt, was zu größerer Größe und Ausbeute führt
Bestellinformation
Gefriergetrocknet geliefert
Spezifikation
-20 °C | |
Steril gefiltert mit anschließender Gefriertrocknung des Proteins ohne Zusatzstoffe | |
≥ 98% | |
Human |
Stammzellfaktor | |
Es wird angenommen, dass es die Proliferation von myeloischen, erythroiden und lymphoiden Vorläuferzellen in Knochenmarkkulturen stimuliert und synergetisch mit koloniestimulierenden Faktoren wirkt, was zu größerer Größe und Ausbeute führt | |
E. coli |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Stammzellenfaktor, menschlich, rekombinant