Learn More
MP Biomedicals™ SPIN-Modul und Rückgewinnungsröhrchen
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 Filter/Auffangröhrchen
60 Filter/Auffangröhrchen
Packungsgröße:
100 Stück
60 Stück
Beschreibung
- SPIN-Module ermöglichen schnellere und sauberere Trennungen als bei herkömmlichen Verfahren wie Säulen, Filter oder einfache Zentrifugation.
- ™™Bei Verwendung mit GENECLEAN- oder Mermaid-Protokollen verbinden sie die Geschwindigkeit, Effizienz und Selektivität der GLASSMILK™-Bindungsreaktion mit einer noch schnelleren Ausführung der Trennungs-, Wasch- und Elutionsschritte.
Spezifikation
Tekniske data
| Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur |
| Probentyp | Lysat oder andere Suspension |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ein SPIN-Modul wird in der Molekularbiologie aufgrund seiner Fähigkeit, Partikel in wenigen Sekunden aus Lösungen zu trennen, eingesetzt. |
| Produkttyp | SPIN-Modul und Rückgewinnungsröhrchen |
| Menge | 100 Filter/Auffangröhrchen |
| Probenvolumen | 500 bis 700 μl Flüssigkeit pro Zentrifugation, größere Volumina erfordern mehrere Beladungen |
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion