Learn More
MP Biomedicals™ Sorbitol Dehydrogenase, Von Schaf-Leber
Artikelnummer. 11470981 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Artikelnummer. 11470981
Marke: MP Biomedicals™ 0215664205
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Eine Oxidoreduktase im Kohlenhydratstoffwechsel, die Fruktose in Sorbitol umwandelt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
pH Ca. 9.0 bis 9.5
Inhalt und Lagerung 0 °C
Menge 5 mg
Produkttyp Sorbitol Dehydrogenase, L-Iditol Dehydrogenase, Polyol Dehydrogenase, SDH
Form Pulver