Learn More
MP Biomedicals™ PlantCon™ Zuchtbehälter für die Pflanzengewebekultur
Artikelnummer. 17345609 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 Stk.
10/Karton
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 17345609
Marke: MP Biomedicals™ 092672202
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Sterilisierte Basis für PlantCon™ Behälter für pflanzliche Gewebekulturen.Verwenden Sie PlantCon™-Behälter mit flüssigen oder Agar erstarrten Medien.Sie können für viele Verfahren der Pflanzenzellkultur verwendet werden, die derzeit Glasbehälter verwenden.
  • Transparente PVC-Schalen (Polyvinylchlorid), speziell für Anwendungen in der Pflanzenkultur entwickelt.
  • Ideal für den kommerziellen Gartenbau oder für Forschungszwecke.
  • Ermöglichen außergewöhnliche Lichtübertragung und optimales Wachstum.
  • Reduzieren den Zeitaufwand für die Vorbereitung einer In-vitro-Wachstumsumgebung für Pflanzenkulturen, indem sie Reinigungs- und Sterilisationsarbeiten überflüssig machen.
  • Deckel einzeln erhältlich (siehe 092672102)
Bestellinformation
Sockel L x B x H: 3 3/4 x 3 3/4 x 1 3/8 in. (9,5 x 9,5 x 3,5 cm). Abdeckungen und Sockel werden aus Versandgründen separat verpackt. Abdeckungen und Sockel sind auch separat erhältlich. Steril.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 300 ml
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Bodenform Quadratisch
Einwegprodukt Ja
Material PVC
Sterilität Steril
Typ Zellkultur-Schale
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pflanzenzellkultur
Menge 10/Karton
Abmessungen (L x B) 3,75 x 3,75 in. (9,5 x 9,5 cm)
Abmessungen (L x B x H) 9,5 x 9,5 x 3,5 cm (Behälter), 9,5 x 9,5 x 7 cm (Deckel)
Länge (metrisch) 9,5 cm
Breite (metrisch) 9,5 cm