missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Peroxidase, 250 bis 330 U/mg Feststoff

Artikelnummer. 17168548 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 kU
5 kU
Packungsgröße:
10 K-Einheiten
5 K-Einheiten
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17168548

Marke: MP Biomedicals™ 0219537310

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

From horseradish

Aktivität: 250 bis 330 U/mg Feststoff. Einheiten-Definition: Eine Einheit bildet 1 mg Purpurogallin in 20 Sekunden ab Pyrogallol bei pH 6,0 und 20 °C. Im Wesentlichen salzfreies Pulver.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Konzentration ≥250 U/mg
Farbe Rotbraun
pH 7
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Immunhistochemie, Western Blotting
Inhalt und Lagerung 0 °C
Quelle Meerrettich
Menge 10 kU
Produkttyp Peroxidase
Molekulargewicht ≈44000
Hemmstoffe HRP wird reversibel durch Cyanid und Sulfid bei einer Konzentration von 10-5M, p-Aminobenzoesäure, Azid, Cyclopropanon, L-Cystin, Dichromat, Ethylenthioharnstoff, Hydroxylamin, Sulfit und Vanadat sowie zweiwertige Metalle Cd, Co, Cu, Fe, Mn, NI, Pb
Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt