Learn More
MP Biomedicals™ Papain aus Papaya-Latex
Alle ansehen MP Biomedicals ProdukteBeschreibung
Papain spaltet Peptidbindungen von basischen Aminosäuren, Leucin oder Glycin. Auch Hydrolyse-Ester und Amide.
- CAS-Nummer: 9001-73-4
- EC-Nummer: 232-627-2
- MDL-Nummer: MFCD00131791
- Format: Milchig weiße Lösung
- Spezifische Aktivität: ≤10 Einheiten/mg Protein
- Extinktionskoeffizient: 25.0
- Isoelektrischer Punkt (pI): pH-Wert 9.6
- Optimaler pH-Wert: 6.0 bis 7.0
Wird verwendet, um Fab-Fragmente von Antikörpern, Zelldissoziation, morphologische Isolierung intakter kortikaler Neuronen aus postnatalen Ratten herzustellen. Die eingeschränkte Papaindigestion wird für strukturelle Untersuchungen von Enzymen und anderen Proteinen verwendet. Darüber hinaus wird Papain in der Erythrozytenserologie verwendet, um die Oberfläche der Erythrozyten zu modifizieren, um die Reaktivität vieler Erythrozytenantigene zu erhöhen oder zu zerstören. Nützlich für Thrombozyten-Serologie-Studien und wurde auch bei der enzymatischen Synthese von Aminosäuren, Peptiden und anderen Molekülen verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 2X |
| Farbe | Milchig weiß |
| pH | 6 bis 7 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Produktion von Fab-Fragmente von Antikörpern, Zelldissoziation, morphologische Isolierung intakter Kortikneuronen aus postnatalen Ratten |
| Inhalt und Lagerung | 4 °C |
| Quelle | Papaya-Latex |
| Menge | 25 mg |
| Produkttyp | Papain |
| Molekulargewicht | 23000 |
| Hemmstoffe | Sulfhydrylgruppen einschließlich Schwermetallen, Carbonylreagenzien, Aldehyden, Benzoylamidoacetonitril, AEBSF, Antipain, Cystatin, E-64, Leupeptin, PMSF, TLCK und TPCK |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Papain
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Papain