Learn More
MP Biomedicals™ Multitest-Objektträger
10-Well-Objektträger mit vielen Anwendungen, einschließlich Immunfluoreszenz, Zellkultur, Objektträger-Agglutinationstests und Histologie
Marke: MP Biomedicals™ 096041805
133.30 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Unbeschichtete Flächen sind benetzbar, so dass sich Flüssigkeit gleichmäßig über den Bereich jedes Wells verteilt. Für Zellhaftung und -wachstum müssen die Objektträger nur einfach in entionisiertem Wasser bzw. Detergenz gewaschen werden. Danach folgt eine Sterilisation.
- Material: Zerbrechliches Glas mit blauer PTFE-Beschichtung
- Abmessungen: 8 mm (0.31 Zoll) Well-Durchmesser, Anordnung 2 x 5
- Durchschnittliche Größe: 2.5 cm (0.98 Zoll) × 7.5 cm (2.95 Zoll) × 1 mm (0.04 Zoll)
- Eine 4-Kanal-Pipette kann verwendet werden, um Proben direkt von der Mikrotiterplatte auf den Objektträger zu übertragen
- Objektträger ist nicht wiederverwendbar – das Einweichen und Waschen nach der Verwendung kann dazu führen, dass sich die PTFE-Beschichtung aufgrund früherer Reaktionen organischer Lösungsmittel und Fixiermittel abhebt
Spezifikation
Multitest-Objektträger | |
Glas | |
25 x 75 mm |
10 | |
Immunfluoreszenz, Zellkultur, Objektträger-Agglutinationstests und Histologie |