Learn More
MP Biomedicals™ Multitest-Objektträger
Artikelnummer. 11459465 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Wellanzahl:
8
12
Durchmesser (metrisch):
6 mm
7 mm
Durchmesser (angloamerikanisch):
0.23 Zoll
0.27 Zoll
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11459465
Marke: MP Biomedicals™ 096041205
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur Verwendung in Laboren
  • Material: zerbrechliches Glas
  • Nummeriert
  • Blaue Beschichtung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Empfindliches Glas
Typ Multitest-Objektträger
Wellanzahl 12
Farbe Blau
Durchmesser (angloamerikanisch) 0.27 Zoll
Durchmesser (metrisch) 7 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung im Labor